Merck
436089
Sigma-Aldrich
2-氟-6-(三氟甲基)苯甲醛
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(CF3)CHO
CAS号:
分子量:
192.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.458 (lit.)
沸点
156 °C (lit.)
密度
1.432 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
aldehyde
fluoro
SMILES字符串
Fc1cccc(c1C=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O/c9-7-3-1-2-6(5(7)4-13)8(10,11)12/h1-4H
InChI key
FAKUGVHRTLCKHB-UHFFFAOYSA-N
一般描述
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde participates in the synthesis of 2-amino-5-trifluoromethylquinazoline.[1]
应用
用于制备取代苯并[b]噻吩-2-羧酸盐。[2]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
179.6 °F - closed cup
闪点(°C)
82 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of 2-Aminoquinazolines from ortho-Fluorobenzaldehydes.
Hynes JB and Campbell JP.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 34(2), 385-387 (1997)
Synthesis of Phloroglucinol Monoaryl Ethers.
Sherwood AM, et al.
Synthesis, 44, 1208-1212 (2012)
Tetrahedron Letters, 33, 7499-7499 (1992)