蒸汽密度
4.3 (vs air)
蒸汽壓力
17 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.999% trace metals basis
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
折射率
n20/D 1.408 (lit.)
bp
111-112 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
密度
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COP(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
InChI 密鑰
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
82.4 °F - closed cup
閃點(°C)
28 °C - closed cup