方案
99%
mp
125-128 °C (lit.)
官能团
fluoro
nitrile
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Nc1cccc(F)c1C#N
InChI
1S/C7H5FN2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-3H,10H2
InChI key
IQUNZGOZUJITBJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
商品
本期生物档案回顾了我们的一些最新和最具创新性的技术及其在癌症研究中的具体应用。在准备本期生物档案时,有人指出癌症极为复杂,要确定一个与其他主题完全无关的主题极为困难。。
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.