Merck
424951
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(丁基二甲基甲硅烷氧基)丙酸乙酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH[OSi(CH3)2C(CH3)3]CO2C2H5
分子量:
232.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D −30°, c = 1.26 in chloroform
折射率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
CCOC(=O)[C@H](C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H24O3Si/c1-8-13-10(12)9(2)14-15(6,7)11(3,4)5/h9H,8H2,1-7H3/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
KOBAXFIJEBLKRZ-VIFPVBQESA-N
應用
乳酰-3,4-双脱氢脯氨酸膜海鞘素 B 侧链的前体。[1]用于不对称合成顺式和反式官能化 1,2-二醇的原料。[2]
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
174.2 °F - closed cup
閃點(°C)
79 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Mayer, S.C. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 5192-5192 (1994)
Solladie, G. Almario, A.
Tetrahedron Letters, 35, 1937-1937 (1994)