推荐产品
组成
Dye content, 97%
mp
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
775 nm
SMILES字符串
[I-].CN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
应用
红外激光染料
联系客户支持Dye content, 97%
270 °C (dec.) (lit.)
775 nm
[I-].CN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl