Merck
422142
Sigma-Aldrich
2,5-二甲氧苯基乙酸乙酯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2C6H3CH2CO2C2H5
CAS号:
分子量:
224.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.513 (lit.)
bp
162-165 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)Cc1cc(OC)ccc1OC
InChI
1S/C12H16O4/c1-4-16-12(13)8-9-7-10(14-2)5-6-11(9)15-3/h5-7H,4,8H2,1-3H3
InChI 密鑰
RNNQUXSAPFQIOP-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Ethyl 2,5-dimethoxyphenylacetate is an ester. It is an organic building block used in chemical synthesis.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup