Merck
421693
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-2-(Boc-氨基)-3-环己基-1-丙醇
90%
别名:
(S)-(-)-2-(叔丁氧羰基氨基)-3-环己基-1-丙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H11CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
分子量:
257.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
90%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D −25°, c = 1 in ethanol
折射率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
密度
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CC1CCCCC1
InChI
1S/C14H27NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h11-12,16H,4-10H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
BOJQBBXPSVGTQT-LBPRGKRZSA-N
應用
(S)-N-叔丁氧羰基环己基丙氨醛的前体。 该前体被氧化可生成对应的 α-氨基醛,产率高、光学纯度高。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
136.4 °F - closed cup
閃點(°C)
58 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
M.R. Leanna et al.
Tetrahedron Letters, 33, 5029-5029 (1992)
D.J. Krysan et al.
Organic preparations and procedures international, 25, 437-437 (1993)