Merck
420085
Sigma-Aldrich
(R)-2-羟基-4-苯基丁酸
99% (sum of enantiomers)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH2CH(OH)CO2H
CAS号:
分子量:
180.20
Beilstein:
3201296
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
方案
99% (sum of enantiomers)
旋光性
[α]20/D −9.5°, c = 2.8 in ethanol
mp
114-117 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
hydroxyl
phenyl
SMILES字符串
O[C@H](CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1
InChI key
JNJCEALGCZSIGB-SECBINFHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)