Merck
419192
Sigma-Aldrich
3-氯-N-(3-奎宁环基)苯酰胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H17ClN2O
分子量:
264.75
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
方案
98%
mp
165-166 °C (lit.)
SMILES字符串
[H][C@]12CCN(CC1)CC2NC(=O)c3cccc(Cl)c3
InChI
1S/C14H17ClN2O/c15-12-3-1-2-11(8-12)14(18)16-13-9-17-6-4-10(13)5-7-17/h1-3,8,10,13H,4-7,9H2,(H,16,18)
InChI key
NFCKUDVYRHEVOM-UHFFFAOYSA-N
一般描述
3-Chloro-N-(3-quinuclidinyl)benzamide is a quinuclidine derivative. Quinuclidine is a bicyclic amine.They are widely employed as ligand in OsO4-catalyzed dihydroxylation studies of olefins.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)