418706
5-乙基-1,3-二噁烷-5-甲醇
98%
别名:
(5-Ethyl[1,3]dioxan-5-yl)methanol, 5-(Hydroxymethyl)-5-ethyl-1,3-dioxane, 5-Ethyl-1,3-dioxan-5-methanol, 5-Ethyl-1,3-dioxane-5-methanol, 5-Ethyl-5-(hydroxymethyl)-1,3-dioxane, 5-Ethyl-m-dioxane-5-methanol, Formaldehyde mono(1,1,1-trimethylolpropane) acetal
登录查看公司和协议定价
所有图片(2)
选择尺寸
变更视图
500 ML
$177.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H14O3
CAS号:
分子量:
146.18
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
98%
折射率
n20/D 1.463 (lit.)
沸点
104-105 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ether
hydroxyl
SMILES字符串
CCC1(CO)COCOC1
InChI
1S/C7H14O3/c1-2-7(3-8)4-9-6-10-5-7/h8H,2-6H2,1H3
InChI key
BGFBWRWYROQISE-UHFFFAOYSA-N
一般描述
Physical properties (such as boiling point, refractive index and density) of 5-ethyl-1,3-dioxane-5-methanol have been reported.[1]
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
240.8 °F - closed cup
闪点(°C)
116 °C - closed cup
Yaws CL
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 169-169 (2014)