Merck
417513
Sigma-Aldrich
6-溴色酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H5BrO2
CAS号:
分子量:
225.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
135-139 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Brc1ccc2OC=CC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-5H
InChI 密鑰
XVNBWGGBXOJIDR-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Crystal structure of 6-bromochromone, C9H5BrO2.
Staples RJ and Lea W.
Zeitschrift fur Kristallographie, 220(3), 371-372 (2005)
Ferrocenyl derivatives of pterocarpene and coumestan: Synthesis, structure and anticancer activity studies.
Kowalski K, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 772, 49-59 (2014)