Merck
416290
Sigma-Aldrich
聚(乙烯基甲醚-alt-马来酸单乙酯) 溶液 溶液
average Mw ~130,000 by LS, 50 wt. % in ethanol
别名:
2-Butenedioic acid (Z )-, monoethyl ester, polymer with methoxyethene
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 ML
$98.30
2 L
$363.00
$98.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 ML
$98.30
2 L
$363.00
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(OCH3)CH(CO2R)CH(CO2R)]n, R = H or -CH2CH3
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$98.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
liquid
质量水平
分子量
average Mw ~130,000 by LS
浓度
50 wt. % in ethanol
折射率
n20/D 1.419
酸值
275‑300 mg KOH/g
密度
0.983 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
COC=C.CCOC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4.C3H6O/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8;1-3-4-2/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8);3H,1H2,2H3/b4-3-;
InChI key
UVHQXWILFGUDTA-LNKPDPKZSA-N
应用
在涂料、粘合剂和化妆品中作为成膜剂、乳化稳定剂、缓释基质、临时保护涂料和粉末粘合剂。
特点和优势
具有良好透明度、粘附性以及防潮性的成膜剂。酸基团可提高对毛发、纸张、玻璃、金属和塑料的粘附性。
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
57.2 °F - closed cup
闪点(°C)
14 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Amalia Mira et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(3) (2020-03-19)
Recent advances in the field of nanotechnology such as nanoencapsulation offer new biomedical applications, potentially increasing the scope and efficacy of therapeutic drug delivery. In addition, the discovery and development of novel biocompatible polymers increases the versatility of these encapsulating