Merck
415928
Sigma-Aldrich
3-氨基-1H-异吲哚 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8N2 · HCl
CAS号:
分子量:
168.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
如需咨询该产品415928,请联系默克当地办事处或经销商。 联系客户支持
表单
powder
mp
130 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cl[H].NC1=NCc2ccccc12
InChI
1S/C8H8N2.ClH/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8;/h1-4H,5H2,(H2,9,10);1H
InChI key
MRLAJFUGSBSFDH-UHFFFAOYSA-N
一般描述
3-Amino-1H-isoindole hydrochloride is a heterocyclic building block.
应用
  • Reactant for preparation of compounds for use in genetic assays
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)