Merck
415405
Sigma-Aldrich
双(五甲基环戊二烯)锰(II)
别名:
Decamethylmanganocene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Mn(C5(CH3)5)2
CAS号:
分子量:
325.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
如需咨询该产品415405,请联系默克当地办事处或经销商。 联系客户支持
表单
solid
反应适用性
core: manganese
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[Mn].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Mn/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
InChI key
ALEXWXWETMUIKL-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Momose, T.
Jpn J. App. Phys., Part I, 51, 056502-056501 (2012)
商品
近十年来出现了原子层沉积(ALD)技术以满足各种需求,包括半导体器件小型化、多孔结构上的保形沉积和纳米颗粒涂层。ALD基于两个相继的自限性表面反应。
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.