Merck
413240
Sigma-Aldrich
聚[N,N′-双(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)-1,6-己二胺-co-2,4-二氯-6-吗啉-1,3,5-三嗪]
average Mw 1,600
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
分子量
average Mw 1,600
InChI
1S/C24H50N4.C7H8Cl2N4O/c1-21(2)15-19(16-22(3,4)27-21)25-13-11-9-10-12-14-26-20-17-23(5,6)28-24(7,8)18-20;8-5-10-6(9)12-7(11-5)13-1-3-14-4-2-13/h19-20,25-28H,9-18H2,1-8H3;1-4H2
InChI 密鑰
JSOQEHPVNDFMMV-UHFFFAOYSA-N
應用
UV 稳定剂(自由基清除剂)。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)