412414
别名:
PAMAM-G 2.5
412414-2.5G
$376.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
412368
PAMAM树枝状聚合物 溶液
470457
PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,4.5 代 溶液
412422
PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,3.0 代 溶液
412430
PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,3.5 代 溶液
412449
PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,4.0 代 溶液
412406
PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,2.0 代 溶液
408727
支化聚乙烯亚胺
412392
PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,1.5 代 溶液
536709
PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,5.0 代 溶液
412384
PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,1.0 代 溶液
sodium carboxylate surface groups
100
solution
generation 2.5
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
10 wt. % in methanol
32
n20/D 1.366
65 °C
0.86 g/mL at 25 °C
2-8°C
Biomedical Materials
Biomedical Polymers
Materials Science
Danger
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Eyes
3 - Flammable liquids
WGK 3
51.8 °F - closed cup
11 °C - closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 7
648159
PAMAM 树枝状聚合物,胱胺核,5 代,溶液
647829
PAMAM 树枝状聚合物,胱胺核,2.0 代 溶液
664138
PAMAM 树枝状聚合物试剂盒,0-3 代
Supelco
PHR1084
二甲双胍 盐酸盐