Merck
412023
Sigma-Aldrich
4-溴-1,2-二氯苯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3Cl2
CAS号:
分子量:
225.90
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
折射率
n20/D 1.599 (lit.)
bp
124 °C/33 mmHg (lit.)
mp
24-25 °C (lit.)
密度
1.761 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI 密鑰
CFPZDVAZISWERM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene participates in the synthesis of N-arylated sultams.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Synthesis of N-arylated sultams: palladium-and copper-catalyzed cross coupling of aryl halides with 1, 4-butane and 1, 3-propanesultams.
Steinhuebel D, et al.
Tetrahedron Letters, 45(16), 3305-3307 (2004)