Merck
101605
Sigma-Aldrich
1-氯-4-碘苯
99%
别名:
p-Chloroiodobenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4I
CAS号:
分子量:
238.45
Beilstein:
1634414
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
solid
bp
226-227 °C (lit.)
mp
53-54 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4ClI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
InChI 密鑰
GWQSENYKCGJTRI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3