Merck
411787
Sigma-Aldrich
3,3′-二硝基苯甲酮
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(O2NC6H4)2CO
CAS号:
分子量:
272.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
96%
mp
152-154 °C (lit.)
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H8N2O5/c16-13(9-3-1-5-11(7-9)14(17)18)10-4-2-6-12(8-10)15(19)20/h1-8H
InChI key
BSDKBWGNIJMCID-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)