Merck
411477
Sigma-Aldrich
氰基乙酸-2-甲氧乙基酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NCCH2CO2CH2CH2OCH3
CAS号:
分子量:
143.14
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
折射率
n20/D 1.434 (lit.)
沸点
98-100 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ester
ether
nitrile
SMILES字符串
COCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H9NO3/c1-9-4-5-10-6(8)2-3-7/h2,4-5H2,1H3
InChI key
SGLKIEOMYXTGBH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
2-Methoxyethyl cyanoacetate (3-Oxo-3-(2-methoxyethoxy)propanenitrile) is 2-methoxyethyl ester of 2-cyanoacetic acid.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup - (External MSDS)
闪点(°C)
113 °C - closed cup - (External MSDS)
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1