Merck
409561
Sigma-Aldrich
1-金刚烷磺酸甲酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H18O3S
CAS号:
分子量:
230.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
114-116 °C (lit.)
SMILES字符串
COS(=O)(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H18O3S/c1-14-15(12,13)11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,11-
InChI key
DDWYYQDVBUEDSI-BIBSGERRSA-N
一般描述
Methyl 1-adamantanesulfonate is an organic building block.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)