Merck
408670
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OH
98%
别名:
N-(9-芴甲氧羰基)-L-缬氨酸, Fmoc-L-缬氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H21NO4
CAS号:
分子量:
339.39
Beilstein:
2177443
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
98%
旋光性
[α]20/D −17°, c = 1 in DMF
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
InChI key
UGNIYGNGCNXHTR-SFHVURJKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)