Merck
408581
Sigma-Aldrich
Z-Thr-OMe
98%
别名:
N-苄氧羰酰基-L-苏氨酸甲酯, Z-L-苏氨酸甲酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$140.00
$140.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$140.00
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
CAS号:
分子量:
267.28
Beilstein:
2220800
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$140.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
98%
旋光性
[α]25/D −18°, c = 1 in methanol
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
92-94 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)[C@@H](C)O
InChI
1S/C13H17NO5/c1-9(15)11(12(16)18-2)14-13(17)19-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11,15H,8H2,1-2H3,(H,14,17)/t9-,11+/m1/s1
InChI key
OPZWAOJFQFYYIX-KOLCDFICSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)