Merck
408247
Sigma-Aldrich
新戊二醇二甲基丙烯酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[H2C=C(CH3)CO2CH2]2C(CH3)2
CAS号:
分子量:
240.30
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
包含
100 ppm hydroquinone as inhibitor
60 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
折射率
n20/D 1.453 (lit.)
沸点
87 °C/0.6 mmHg (lit.)
密度
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=C)C(=O)OCC(C)(C)COC(=O)C(C)=C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)