Merck
406694
Sigma-Aldrich
聚醚胺
average Mn ~4,000
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 ML
$151.00
$151.00
国内现货,预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 ML
$151.00
About This Item
线性分子式:
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$151.00
国内现货,预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
表单
viscous liquid
分子量
average Mn ~4,000
折射率
n20/D 1.452
密度
0.997 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CC(N)CO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H9NO2/c6-3-1-5-2-4(3)7/h3-7H,1-2H2
InChI key
JCZPOYAMKJFOLA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
440.1 °F - closed cup
闪点(°C)
226.7 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene