Merck
406139
Sigma-Aldrich
氯代二环己基硼烷
98%
别名:
氯化二环己基硼烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H11)2BCl
CAS号:
分子量:
212.57
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
产品406139监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
质量水平
方案
98%
表单
liquid
反应适用性
reagent type: reductant
沸点
100-101 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
ClB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BCl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI key
PBBOKJIYEZCTEH-UHFFFAOYSA-N
应用
用于酮类和其他羰基衍生物的区域选择性和立体选择性烯醇硼化反应的简便试剂。[1]
Reactant for:
  • Aldol addition reactions
  • Mukaiyama aldol addition
  • Microwave assisted ring closing metathesis reactions
  • C-alkylation of aromatic aldimines
  • Reversible ketone-ketone aldol reactions
  • Syn- and anti-stereoselective aldol reaction hexenone with aldehydes
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
The Journal of Organic Chemistry, 57, 499-499 (1992)