Merck
405825
Sigma-Aldrich
3,5-二羟基苯乙酸甲酯
97%
别名:
(3,5-二羟基苯基)乙酸甲酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$131.00
5 G
$388.00
$131.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$131.00
5 G
$388.00
About This Item
线性分子式:
(HO)2C6H3CH2CO2CH3
CAS号:
分子量:
182.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$131.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
mp
109-112 °C (lit.)
官能团
ester
SMILES字符串
COC(=O)Cc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-13-9(12)4-6-2-7(10)5-8(11)3-6/h2-3,5,10-11H,4H2,1H3
InChI key
LMLSBPHXMGSGCR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
3,5-二羟基苯乙酸甲酯是苯乙酸衍生物。它是Curvularia siddiqui的已知代谢产物。它已从在培养培养基(由酵母,麦芽提取物和葡萄糖组成)上支持的新月弯孢霉的培养菌丝体中提取。[1]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Gouri B Varma et al.
Phytochemistry, 67(17), 1925-1930 (2006-08-04)
Phenylacetic acid derivatives, methyl 2-acetyl-3,5-dihydroxyphenylacetate (1) and methyl 2-acetyl-5-hydroxy-3-methoxyphenylacetate (3); curvulin or ethyl 2-acetyl-3,5-dihydroxyphenylacetate (4), a known metabolite of Curvularia siddiqui, and 4-epiradicinol (5) have been isolated from the culture mycelia of Curvularia lunata grown on YMG, a medium consisting