Merck
405299
Sigma-Aldrich
间甲苯基氯化镁 溶液
1.0 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4MgCl
分子量:
150.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in THF
密度
0.956 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Cc1cccc([Mg]Cl)c1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-3,5-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
BVYCQPCLCZTSPD-UHFFFAOYSA-M
閃點(°F)
-5.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-21 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter