Merck
40094
Sigma-Aldrich
四甲基四苯基环四硅氧烷
technical
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$358.00
$358.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$358.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H32O4Si4
CAS号:
分子量:
544.89
Beilstein:
2957579
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$358.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
描述
mixture of isomers cis and trans
等级
technical
反应适用性
core: silicon
reagent type: catalyst
SMILES字符串
C[Si]1(O[Si](C)(O[Si](C)(O[Si](C)(O1)c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C28H32O4Si4/c1-33(25-17-9-5-10-18-25)29-34(2,26-19-11-6-12-20-26)31-36(4,28-23-15-8-16-24-28)32-35(3,30-33)27-21-13-7-14-22-27/h5-24H,1-4H3
InChI key
IRVZFACCNZRHSJ-UHFFFAOYSA-N
应用
Reactant for synthesis of ethylhydrosilicone fluids
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)