Merck
400912
Sigma-Aldrich
钨酸锂
98%
别名:
四氧钨酸二锂, 氧化锂钨
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Li2WO4
CAS号:
分子量:
261.72
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
powder
反應適用性
core: tungsten
reagent type: catalyst
密度
3.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Li+].[Li+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.4O.W/q2*+1;;;2*-1;
InChI 密鑰
SCKKBXOJPMZVPF-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 用于超低温烧结陶瓷的制备
  • 氧化偶联反应的催化剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3