Merck
400734
Sigma-Aldrich
红色硫化汞(II)
synthesis grade
别名:
红色硫化汞
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HgS
CAS号:
分子量:
232.66
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
等級
synthesis grade
顏色
black
mp
583.5 °C (lit.)
密度
7.6 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
S=[Hg]
InChI
1S/Hg.S
InChI 密鑰
QXKXDIKCIPXUPL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
安全危害
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Masaki Ohata et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 31(8), 855-858 (2015-08-11)
The effect of long-time X-ray irradiation on Cr and Hg in a polypropylene disk certified reference material (PP disk CRM, NMIJ CRM 8136-a) during measurements by X-ray fluorescence (XRF) spectrometry was examined in the present study. The XRF intensities of