Merck
400416
Sigma-Aldrich
(1R,2R,5R)-(+)-2-羟基-3-蒎烷酮
99%
别名:
(1R,2R,5R)-2-羟基-2,6,6-三甲基二环[3.1.1]庚-3-酮
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$221.00
$221.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$221.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16O2
CAS号:
分子量:
168.23
Beilstein:
2249018
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$221.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
99%
表单
solid
旋光性
[α]20/D +39°, c = 0.5 in chloroform
沸点
245 °C (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
hydroxyl
ketone
SMILES字符串
CC1(C)[C@@H]2C[C@H]1C(C)(O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,10?/m1/s1
InChI key
VZRRCQOUNSHSGB-KTWZPZHPSA-N
WGK
WGK 3
闪点(°F)
222.8 °F - closed cup
闪点(°C)
106 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)