Merck
39978
Sigma-Aldrich
Fmoc-1-氨基-1-环丁甲酸
≥95.0% (HPLC)
别名:
Fmoc-1-氨基环丁烷-1-甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H19NO4
分子量:
337.37
Beilstein:
8717513
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥95.0% (HPLC)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)C1(CCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO4/c22-18(23)20(10-5-11-20)21-19(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17H,5,10-12H2,(H,21,24)(H,22,23)
InChI 密鑰
QGLSMDZVGLRTKH-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3