Merck
399760
Sigma-Aldrich
4,5-二氟邻氨基苯甲酸
97%
别名:
2-氨基-4,5-二氟苯甲酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$117.00
$117.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$117.00
About This Item
线性分子式:
F2C6H2(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
173.12
Beilstein:
2834162
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$117.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
181-183 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
Nc1cc(F)c(F)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H5F2NO2/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI key
DGOZIZVTANAGCA-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)