Merck
399426
Sigma-Aldrich
Zirconium silicide
−325 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ZrSi2
CAS号:
分子量:
147.40
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
价格与库存信息目前不能提供
粒徑
−325 mesh
密度
4.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Zr++].[Si-]#[Si-]
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)