化驗
95%
反應適用性
reagent type: ligand
折射率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
126 °C/50 mmHg (lit.)
密度
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
CC(C)CP(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2)7-13(8-11(3)4)9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
InChI 密鑰
DAGQYUCAQQEEJD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
同類產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter