393053
别名:
Bromo[(4-nitrophenyl)methyl]triphenylphosphorane, NSC 104840, NSC 617038
1 of 10
Sigma-Aldrich
N13054
4-硝基苄溴
A88107
对茴香醛
T84409
三苯基瞵
A10701
苯乙酮
107794
2-硝基苄溴
S309230
(2-NITRO-BENZYL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, BROMIDE
B1334
苯甲醛
M100005
月桂烯
N26806
反式-β-硝基苯乙烯
222518
3-硝基苄溴
97%
reaction type: C-C Bond Formation
275 °C (dec.) (lit.)
[Br-].[O-][N+](=O)c1ccc(C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1
1S/C25H21NO2P.BrH/c27-26(28)22-18-16-21(17-19-22)20-29(23-10-4-1-5-11-23,24-12-6-2-7-13-24)25-14-8-3-9-15-25;/h1-19H,20H2;1H/q+1;/p-1
IPJPTPFIJLFWLP-UHFFFAOYSA-M
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?