Merck
392480
Sigma-Aldrich
L-去甲肾上腺素酒石酸氢盐 水合物
99%
别名:
α-(氨基甲基)-3,4-二羟基苄醇 L-酒石酸氢盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$201.00
$201.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$201.00
About This Item
线性分子式:
(HO)2C6H3CH(CH2NH2)OH·C4H6O6 · xH2O
分子量:
319.26 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$201.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
99%
表单
powder
旋光性
[α]27/D +12°, c = 1 in H2O
官能团
amine
carboxylic acid
SMILES字符串
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m11./s1
InChI key
LNBCGLZYLJMGKP-PYYOGZMQSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)