Merck
392294
Sigma-Aldrich
2-甲基-4-氧-4-苯基丁酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5COCH2CH(CH3)CO2H
CAS号:
分子量:
192.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
140-142 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(CC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H12O3/c1-8(11(13)14)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
ICXWGAZLLKCSAT-UHFFFAOYSA-N
一般描述
2-Methyl-4-oxo-4-phenylbutyric acid is a butyric acid derivative.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)