Merck
390712
Sigma-Aldrich
经-三氯三(二甲基苯基膦)铼(III)
97%
别名:
NSC 168790
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[C6H5P(CH3)2]3ReCl3
CAS号:
分子量:
707.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
反应适用性
core: rhenium
reagent type: catalyst
mp
165 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cl[Re](Cl)Cl.CP(C)c1ccccc1.CP(C)c2ccccc2.CP(C)c3ccccc3
InChI
1S/3C8H11P.3ClH.Re/c3*1-9(2)8-6-4-3-5-7-8;;;;/h3*3-7H,1-2H3;3*1H;/q;;;;;;+3/p-3
InChI key
OHJDEAZOHPPHHA-UHFFFAOYSA-K
应用
Reactant for synthesis of:
  • Hydridobis(ethylene) and hydrido dinitrogen complexes of rhenium
  • Polyhedral rhenaborane complexes
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Organometallics, 10, 3105-3105 (1991)