Merck
389455
Sigma-Aldrich
溴乙烷-d5
99 atom % D
别名:
乙基溴-d5, 氘代溴乙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CD2Br
CAS号:
分子量:
114.00
Beilstein:
1698455
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
产品389455是客户指定产品,不在网上销售。 联系客户支持
蒸汽压
7.96 psi ( 20 °C)
同位素纯度
99 atom % D
方案
99% (CP)
表单
liquid
折射率
n20/D 1.421 (lit.)
沸点
37-40 °C (lit.)
mp
-119 °C (lit.)
密度
1.527 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+5
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
InChI key
RDHPKYGYEGBMSE-ZBJDZAJPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
这种产品可以散装供应,并可按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-9.4 °F
闪点(°C)
-23 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)