Merck
388254
Sigma-Aldrich
1-乙酰基-4-哌啶酮
94%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H11NO2
CAS号:
分子量:
141.17
Beilstein:
116031
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
94%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
密度
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)N1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H11NO2/c1-6(9)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H2,1H3
InChI 密鑰
NNFOVLFUGLWWCL-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup