Merck
388173
Sigma-Aldrich
钛(IV) (三乙醇胺酸根)异丙醇 溶液
80 wt. % in isopropanol
别名:
TYZOR® TE 有机钛酸盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 ML
$62.60
$62.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 ML
$62.60
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H19NO4Ti
CAS号:
分子量:
253.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$62.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
形狀
viscous liquid
品質等級
反應適用性
core: titanium
reagent type: catalyst
濃度
80 wt. % in isopropanol
密度
1.087 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(C)[Ti]12OCCN(CCO1)CCO2
InChI
1S/C6H12NO3.C3H7.Ti/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;1-3-2;/h1-6H2;3H,1-2H3;/q-3;;+3
InChI 密鑰
RSUVVMHMKLWZQT-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
60.8 °F
閃點(°C)
16 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)