Merck
386413
Sigma-Aldrich
1-茚酮肟
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9NO
CAS号:
分子量:
147.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
147-150 °C (lit.)
官能基
oxime
SMILES 字串
O\N=C1/CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H9NO/c11-10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,11H,5-6H2/b10-9+
InChI 密鑰
ATEGUFMEFAGONB-MDZDMXLPSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)