形狀
granular
成份
Ag, 35%
反應適用性
core: silver
reagent type: catalyst
粒徑
+20 mesh
mp
>500 °C (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
银交换沸石/载银沸石(Silver-exchanged zeolite)可选择性去除气体中的卤素,也可用作催化剂。
應用
载银沸石用于:
- 作为低温CO同位素交换反应(isotopic scrambling reaction)的催化剂。
- 捕获蒸汽相中的放射性碘,接着热转换为银化苏打石(silver sodalite)。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Silver iodide sodalite--Wasteform/Hip canister interactions and aqueous durability
Journal of Nuclear Materials, 517, 71-79 (2019)
Silver-catalyzed low-temperature CO isotopic scrambling reaction: 12 C 16 O+ 13 C 18 O? 12 C 18 O+ 13 C 16 O
Physical Chemistry Chemical Physics, 14(7), 2178-2218 (2012)