Merck
381845
Sigma-Aldrich
2-溴-5-硝基苯甲酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(NO2)CO2H
CAS号:
分子量:
246.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
形狀
solid
mp
180-181 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(ccc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4BrNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI 密鑰
UVFWYVCDRKRAJH-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Bromo-5-nitrobenzoic acid may be used in the preparation of 2-bromo-5-nitrobenzophenone.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
292. The rearrangement of o-hydroxysulphones. Part V.
Galbraith F and Smiles S.
Journal of the Chemical Society, 1234-1238 (1935)