Merck
154261
Sigma-Aldrich
4-溴-3-甲基苯胺
97%
别名:
4-溴-间甲苯胺
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$50.20
$50.20
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$50.20
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(CH3)NH2
CAS号:
分子量:
186.05
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$50.20
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
solid
沸点
240 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
官能团
bromo
SMILES字符串
Cc1cc(N)ccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
MMEGELSFOYDPQW-UHFFFAOYSA-N
应用
4-Bromo-3-methylaniline was used in the preparation of 1-(4-bromo-3-methylphenyl)pyrrolidin-2-one[1].
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Multikilogram-scale synthesis of a biphenyl carboxylic acid derivative using a Pd/C-mediated suzuki coupling approach.
Organic Process Research & Development, 3(4), 248-252 (1999)