Merck
380180
Sigma-Aldrich
2-(环己氧基)乙醇
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H11OCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
144.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
折射率
n20/D 1.4630 (lit.)
bp
112 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.990 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
SMILES 字串
OCCOC1CCCCC1
InChI
1S/C8H16O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2
InChI 密鑰
RFHPMEOKJKCEFR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane is formed as intermediate during the synthesis of 2-(cyclohexyloxy)ethanol.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
203.0 °F - closed cup
閃點(°C)
95 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
2-Cyclohexyloxyethanol.
Daignault RA and Eliel EL.
Organic Syntheses, 37-37 (1973)