Merck
379581
Sigma-Aldrich
2,3-萘二甲酰亚胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H7NO2
CAS号:
分子量:
197.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
方案
97%
表单
powder
mp
273-276 °C (lit.)
溶解性
DMSO: 2.5%, clear, yellow-orange
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
O=C1NC(=O)c2cc3ccccc3cc12
InChI
1S/C12H7NO2/c14-11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12(15)13-11/h1-6H,(H,13,14,15)
InChI key
ODBPKBWAGSAZBE-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)