Merck
378275
Sigma-Aldrich
2,5-二甲基间苯二酚
95%
别名:
β-Orcinol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C6H2-1,3-(OH)2
CAS号:
分子量:
138.16
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
方案
95%
沸点
277 °C (lit.)
mp
157-162 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1cc(O)c(C)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-3-7(9)6(2)8(10)4-5/h3-4,9-10H,1-2H3
InChI key
GHVHDYYKJYXFGU-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)